Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-375
PRSI26-375EA 660 EUR InStock
PRSI26-375
Anti-NEK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NEK3 is a member of the NimA (never in mitosis A) family of serine/threonine protein kinases. It differs from other NimA family members in that it is not cell cycle regulated and is found primarily in the cytoplasm. The kinase is activated by prolactin stimulation, leading to phosphorylation of VAV2 guanine nucleotide exchange factor, paxillin, and activation of the RAC1 GTPase.In Aspergillus nidulans, lack of the serine/threonine kinase NimA (never in mitosis A) results in cell cycle arrest in G2, while overexpression causes the premature onset of mitotic events. The protein encoded by this gene is similar in sequence to the Aspergillus nidulans protein and may therefore play a role in mitotic regulation. However, the encoded protein differs from other NimA family members in that it is not cell cycle regulated and is found primarily in the cytoplasm. Three transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of only two of them has been characterized.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NEK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité