Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHST13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-376
PRSI26-376EA 660 EUR InStock
PRSI26-376
Anti-CHST13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CHST13 catalyzes the transfer of sulfate to position 4 of the N-acetylgalactosamine (GalNAc) residue of chondroitin. Chondroitin sulfate constitutes the predominant proteoglycan present in cartilage and is distributed on the surfaces of many cells and extracellular matrices. It transfers sulfate to the C4 hydroxyl of beta1,4-linked GalNAc that is substituted with a beta-linked glucuronic acid at the C-3 hydroxyl. C4ST3 transfers sulfate to the C-4 hydroxyl of beta-1,4-linked GalNAc flanked by GlcUA residues in chondroitin (Kang et al., 2002 [PubMed 12080076]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CHST13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité