Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGT7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-381
PRSI26-381EA 660 EUR InStock
PRSI26-381
Anti-GGT7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GGTL3 is an enzymes involved in both the metabolism of glutathione and in the transpeptidation of amino acids. Changes in the activity of gamma-glutamyltransferase may signal preneoplastic or toxic conditions in the liver or kidney. GGTL3 consists of a heavy and a light chain, and it can interact with CT120, a plasma membrane-associated protein that is possibly involved in lung carcinogenesis.This gene is a member of a gene family that encodes enzymes involved in both the metabolism of glutathione and in the transpeptidation of amino acids. Changes in the activity of gamma-glutamyltransferase may signal preneoplastic or toxic conditions in the liver or kidney. The protein encoded by this gene consists of a heavy and a light chain, and it can interact with CT120, a plasma membrane-associated protein that is possibly involved in lung carcinogenesis. Sequence Note: This RefSeq record was created from transcript and genomic sequence data to make the sequence consistent with the reference genome assembly. The genomic coordinates used for the transcript record were based on transcript alignments.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GGT7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité