Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-405
PRSI26-405EA 660 EUR InStock
PRSI26-405
Anti-MDM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MDM1 is a nuclear protein similar to the mouse double minute 1 protein. The mouse gene is located in double minute (DM) chromatin particles and is amplified in the mouse transformed 3T3 cell line, and the protein is able to bind to p53. This gene encodes a nuclear protein similar to the mouse double minute 1 protein. The mouse gene is located in double minute (DM) chromatin particles and is amplified in the mouse transformed 3T3 cell line, and the protein is able to bind to p53. In mouse several transcripts have been described for this gene which result from alternative polyadenylation, splicing and exon usage.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MDM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité