Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UGT2A3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-457
PRSI26-457EA 660 EUR InStock
PRSI26-457
Anti-UGT2A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
UGT2A3 is a single-pass type I membrane proteinPotential. It belongs to the UDP-glycosyltransferase family. UDP-glucuronosyltransferases catalyze phase II biotransformation reactions in which lipophilic substrates are conjugated with glucuronic acid to increase water solubility and enhance excretion. They are of major importance in the conjugation and subsequent elimination of potentially toxic xenobiotics and endogenous compounds.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: UGT2A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité