Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAL3ST3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-481
PRSI26-481EA 660 EUR InStock
PRSI26-481
Anti-GAL3ST3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GAL3ST3 is a member of the galactose-3-O-sulfotransferase protein family. It catalyzes sulfonation by transferring a sulfate group to the 3' position of galactose in N-acetyllactosamine in both type 2 (Gal-beta-1-4GlcNAc-R) oligosaccharides and core-2-branched O-glycans, but not on type 1 or core-1-branched structures. This gene, which has also been referred to as GAL3ST2, is different from the GAL3ST2 gene located on chromosome 2 that encodes a related enzyme with distinct tissue distribution and substrate specificities, compared to galactose-3-O-sulfotransferase 3.This gene encodes a member of the galactose-3-O-sulfotransferase protein family. The product of this gene catalyzes sulfonation by transferring a sulfate group to the 3' position of galactose in N-acetyllactosamine in both type 2 (Gal-beta-1-4GlcNAc-R) oligosaccharides and core-2-branched O-glycans, but not on type 1 or core-1-branched structures. This gene, which has also been referred to as GAL3ST2, is different from the GAL3ST2 gene located on chromosome 2 that encodes a related enzyme with distinct tissue distribution and substrate specificities, compared to galactose-3-O-sulfotransferase 3.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GAL3ST3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité