Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMEL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-486
PRSI26-486EA 660 EUR InStock
PRSI26-486
Anti-MMEL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MMEL1 is a member of the neutral endopeptidase (NEP) or membrane metallo-endopeptidase (MME) family. Family members play important roles in pain perception, arterial pressure regulation, phosphate metabolism and homeostasis. MMEL1 is a type II transmembrane protein and is thought to be expressed as a secreted protein. The protein encoded by this gene is a member of the neutral endopeptidase (NEP) or membrane metallo-endopeptidase (MME) family. Family members play important roles in pain perception, arterial pressure regulation, phosphate metabolism and homeostasis. This protein is a type II transmembrane protein and is thought to be expressed as a secreted protein. This gene is expressed mainly in testis with weak expression in the brain, kidney, and heart.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MMEL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité