Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SLITRK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-492
PRSI26-492EA 660 EUR InStock
PRSI26-492
Anti-SLITRK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the SLITRK family, such as SLITRK1, are integral membrane proteins with 2 N-terminal leucine-rich repeat (LRR) domains similar to those of SLIT proteins. Most SLITRKs, but not SLITRK1, also have C-terminal regions that share homology with neurotrophin receptors. SLITRKs are expressed predominantly in neural tissues and have neurite-modulating activity.Members of the SLITRK family, such as SLITRK1, are integral membrane proteins with 2 N-terminal leucine-rich repeat (LRR) domains similar to those of SLIT proteins (see SLIT1; MIM 603742). Most SLITRKs, but not SLITRK1, also have C-terminal regions that share homology with neurotrophin receptors (see NTRK1; MIM 191315). SLITRKs are expressed predominantly in neural tissues and have neurite-modulating activity (Aruga et al., 2003 [PubMed 14557068]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLITRK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité