Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASB5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-505
PRSI26-505EA 660 EUR InStock
PRSI26-505
Anti-ASB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ASB5 is a member of the¡¡ankyrin repeat and SOCS box-containing (ASB) family of proteins.¡¡They contain ankyrin repeat sequence and SOCS box domain. The SOCS¡¡box serves to couple suppressor of cytokine signalling (SOCS)¡¡proteins and their binding partners with the elongin B and C¡¡complex, possibly targeting them for degradation.The protein encoded by this gene is a member of the ankyrin repeat and SOCS box-containing (ASB) family of proteins. They contain ankyrin repeat sequence and SOCS box domain. The SOCS box serves to couple suppressor of cytokine signalling (SOCS) proteins and their binding partners with the elongin B and C complex, possibly targeting them for degradation. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene but their full length sequences are not known.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ASB5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité