Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPOP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-515
PRSI26-515EA 660 EUR InStock
PRSI26-515
Anti-SPOP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPOP may modulate the transcriptional repression activities of death-associated protein 6 (DAXX), which interacts with histone deacetylase, core histones, and other histone-associated proteins. In mouse, the protein binds to the putative leucine zipper domain of macroH2A1.2, a variant H2A histone that is enriched on inactivated X chromosomes. The BTB/POZ domain of this protein has been shown in other proteins to mediate transcriptional repression and to interact with components of histone deacetylase co-repressor complexes. This gene encodes a protein that may modulate the transcriptional repression activities of death-associated protein 6 (DAXX), which interacts with histone deacetylase, core histones, and other histone-associated proteins. In mouse, the encoded protein binds to the putative leucine zipper domain of macroH2A1.2, a variant H2A histone that is enriched on inactivated X chromosomes. The BTB/POZ domain of this protein has been shown in other proteins to mediate transcriptional repression and to interact with components of histone deacetylase co-repressor complexes. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding the same protein.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SPOP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité