Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PURG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-521
PRSI26-521EA 660 EUR InStock
PRSI26-521
Anti-PURG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The exact function of PURG is not known, however, it is highly similar to purine-rich element binding protein A. The latter is a DNA-binding protein which binds preferentially to the single strand of the purine-rich element termed PUR, and has been implicated in the control of both DNA replication and transcription. The exact function of this gene is not known, however, its encoded product is highly similar to purine-rich element binding protein A. The latter is a DNA-binding protein which binds preferentially to the single strand of the purine-rich element termed PUR, and has been implicated in the control of both DNA replication and transcription. This gene lies in close proximity to the Werner syndrome gene, but on the opposite strand, on chromosome 8p11. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PURG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité