Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARID3C Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-522
PRSI26-522EA 660 EUR InStock
PRSI26-522
Anti-ARID3C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARID3C is a member of the ARID (AT-rich interaction domain) family of proteins. The ARID domain is a helix-turn-helix motif-based DNA-binding domain. ARID family members have roles in embryonic patterning, cell lineage gene regulation, cell cycle control, transcriptional regulation and possibly in chromatin structure modification.This gene is a member of the ARID (AT-rich interaction domain) family of proteins. The ARID domain is a helix-turn-helix motif-based DNA-binding domain. ARID family members have roles in embryonic patterning, cell lineage gene regulation, cell cycle control, transcriptional regulation and possibly in chromatin structure modification.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ARID3C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité