Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-625
PRSI26-625EA 589 EUR InStock
PRSI26-625
Anti-CPN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Carboxypeptidase N is a plasma metallo-protease that cleaves basic amino acids from the C terminal of peptides and proteins. The enzyme is important in the regulation of peptides like kinins and anaphylatoxins, and has also been known as kininase-1 and anaphylatoxin inactivator. This enzyme is a tetramer comprised of two identical regulatory subunits and two identical catalytic subunits; this gene encodes the catalytic subunit. Mutations in this gene can be associated with angioedema or chronic urticaria resulting from carboxypeptidase N deficiency.Carboxypeptidase N is a plasma metallo-protease that cleaves basic amino acids from the C terminal of peptides and proteins. The enzyme is important in the regulation of peptides like kinins and anaphylatoxins, and has also been known as kininase-1 and anaphylatoxin inactivator. This enzyme is a tetramer comprised of two identical regulatory subunits and two identical catalytic subunits; this gene encodes the catalytic subunit. Mutations in this gene can be associated with angioedema or chronic urticaria resulting from carboxypeptidase N deficiency. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CPN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité