L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-SPON2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
26-642
PRSI26-642EA 660 EUR InStock
PRSI26-642
Anti-SPON2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPON2 is a cell adhesion protein that promote adhesion and outgrowth of hippocampal embryonic neurons. Binds directly to bacteria and their components and functions as an opsonin for macrophage phagocytosis of bacteria. It is essential in the initiation of the innate immune response and represents a unique pattern-recognition molecule in the ECM for microbial pathogens.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°CMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité