Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENPP6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-754
PRSI26-754EA 660 EUR InStock
PRSI26-754
Anti-ENPP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ENPP6 is a choline-specific glycerophosphodiester phosphodiesterase. ENPP6 hydrolyzes the classical substrate for phospholipase C, p-nitrophenyl phosphorylcholine, while it does not hydrolyze the classical nucleotide phosphodiesterase substrate, p-nitrophenyl thymidine 5'-monophosphate. ENPP6 hydrolyzes lysophosphatidylcholine (LPC) to form monoacylglycerol and phosphorylcholine but not lysophosphatidic acid, showing it has a lysophospholipase C activity. ENPP6 has a preference for LPC with short (12:0 and 14:0) or polyunsaturated (18:2 and 20:4) fatty acids. Also hydrolyzes glycerophosphorylcholine and sphingosylphosphorylcholine efficiently.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ENPP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité