Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPP7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-765
PRSI26-765EA 589 EUR InStock
PRSI26-765
Anti-MPP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MPP7 acts as an important adapter that promotes epithelial cell polarity and tight junction formation via its interaction with DLG1. MPP7 is involved in the assembly of protein complexes at sites of cell-cell contact.Membrane-associated guanylate kinases (MAGUKs) are important adaptor proteins involved in the assembly of protein complexes at sites of cell-cell contact. They are found in synapses, adherens junctions, and tight junctions. All MAGUKs contain at least 1 PDZ domain, an SH3 domain, and a GUK domain, and many contain 1 or 2 L27 domains, which are involved in multimerization of MAGUKs. MPP7 belongs to the p55 stardust subfamily of MAGUKs, which is named for a Drosophila gene required for establishment of cell polarity in the developing fly embryo (Bohl et al., 2007 [PubMed 17237226]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MPP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité