Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-812
PRSI26-812EA 660 EUR InStock
PRSI26-812
Anti-LPP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LPP may play a structural role at sites of cell adhesion in maintaining cell shape and motility. In addition to these structural functions, it may also be implicated in signaling events and activation of gene transcription. LPP may be involved in signal transduction from cell adhesion sites to the nucleus allowing successful integration of signals arising from soluble factors and cell-cell adhesion sites. LPP is also suggested to serve as a scaffold protein upon which distinct protein complexes are assembled in the cytoplasm and in the nucleus.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LPP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité