Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-848
PRSI26-848EA 660 EUR InStock
PRSI26-848
Anti-AMH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Mullerian hormone is a member of the transforming growth factor-beta gene family which mediates male sexual differentiation. Anti-Mullerian hormone causes the regression of Mullerian ducts which would otherwise differentiate into the uterus and fallopian tubes. Some mutations in the anti-Mullerian hormone result in persistent Mullerian duct syndrome.Anti-Mullerian hormone is a member of the transforming growth factor-beta gene family which mediates male sexual differentiation. Anti-Mullerian hormone causes the regression of Mullerian ducts which would otherwise differentiate into the uterus and fallopian tubes. Some mutations in the anti-Mullerian hormone result in persistent Mullerian duct syndrome. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AMH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité