Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AMT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-849
PRSI26-849EA 660 EUR InStock
PRSI26-849
Anti-AMT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The enzyme system for cleavage of glycine (glycine cleavage system; EC 2.1.2.10), which is confined to the mitochondria, is composed of 4 protein components: P protein (a pyridoxal phosphate-dependent glycine decarboxylase), H protein (a lipoic acid-containing protein), T protein (a tetrahydrofolate-requiring enzyme), and L protein (a lipoamide dehydrogenase). Glycine encephalopathy (GCE) may be due to a defect in any one of these enzymes.The enzyme system for cleavage of glycine (glycine cleavage system; EC 2.1.2.10), which is confined to the mitochondria, is composed of 4 protein components: P protein (a pyridoxal phosphate-dependent glycine decarboxylase; MIM 238300), H protein (a lipoic acid-containing protein; MIM 238330), T protein (a tetrahydrofolate-requiring enzyme), and L protein (a lipoamide dehydrogenase; MIM 238331). Glycine encephalopathy (GCE; MIM 605899) may be due to a defect in any one of these enzymes.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité