Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-850
PRSI26-850EA 660 EUR InStock
PRSI26-850
Anti-IL9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL9 is a cytokine that acts as a regulator of a variety of hematopoietic cells. This cytokine stimulates cell proliferation and prevents apoptosis. It functions through the interleukin 9 receptor (IL9R), which activates different signal transducer and activator (STAT) proteins and thus connects this cytokine to various biological processes. The gene encoding IL9 has been identified as a candidate gene for asthma. Genetic studies on a mouse model of asthma demonstrated that IL9 is a determining factor in the pathogenesis of bronchial hyperresponsiveness. The protein encoded by this gene is a cytokine that acts as a regulator of a variety of hematopoietic cells. This cytokine stimulates cell proliferation and prevents apoptosis. It functions through the interleukin 9 receptor (IL9R), which activates different signal transducer and activator (STAT) proteins and thus connects this cytokine to various biological processes. The gene encoding this cytokine has been identified as a candidate gene for asthma. Genetic studies on a mouse model of asthma demonstrated that this cytokine is a determining factor in the pathogenesis of bronchial hyperresponsiveness. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité