Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ALDH3B1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-854
PRSI26-854EA 660 EUR InStock
PRSI26-854
Anti-ALDH3B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The aldehyde dehydrogenases are a family of isozymes that may play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. ALDH3B1 is highly expressed in kidney and lung. The aldehyde dehydrogenases are a family of isozymes that may play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. This particular gene spans about 20 kb of genomic DNA and is composed of 9 coding exons. The gene encodes a single transcript of 2.8 kb which is highly expressed in kidney and lung. The functional significance of this gene as well as the cellular localization of its product are presently unknown. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ALDH3B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité