Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FMOD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-901
PRSI26-901EA 660 EUR InStock
PRSI26-901
Anti-FMOD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Fibromodulin is a member of a family of small interstitial proteoglycans, containing a central region composed of leucine-rich repeats with 4 keratan sulfate chains flanked by disulfide-bonded terminal domains. It may participate in the assembly of the extracellular matrix as it interacts with type I and type II collagen fibrils and inhibits fibrillogenesis in vitro. It may also regulate TGF-beta activities by sequestering TGF-beta into the extracellular matrix.Fibromodulin is a member of a family of small interstitial proteoglycans, containing a central region composed of leucine-rich repeats with 4 keratan sulfate chains flanked by disulfide-bonded terminal domains. It may participate in the assembly of the extracellular matrix as it interacts with type I and type II collagen fibrils and inhibits fibrillogenesis in vitro. It may also regulate TGF-beta activities by sequestering TGF-beta into the extracellular matrix. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FMOD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité