Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ICA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-920
PRSI26-920EA 660 EUR InStock
PRSI26-920
Anti-ICA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ICA1 is a protein with an arfaptin homology domain that is found both in the cytosol and as membrane-bound form on the Golgi complex and immature secretory granules. This protein is believed to be an autoantigen in insulin-dependent diabetes mellitus and primary Sjogren's syndrome. This gene encodes a protein with an arfaptin homology domain that is found both in the cytosol and as membrane-bound form on the Golgi complex and immature secretory granules. This protein is believed to be an autoantigen in insulin-dependent diabetes mellitus and primary Sjogren's syndrome. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ICA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité