Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COG2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-931
PRSI26-931EA 660 EUR InStock
PRSI26-931
Anti-COG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Multiprotein complexes are key determinants of Golgi apparatus structure and its capacity for intracellular transport and glycoprotein modification. Several complexes have been identified, including the Golgi transport complex (GTC), the LDLC complex, which is involved in glycosylation reactions, and the SEC34 complex, which is involved in vesicular transport. These 3 complexes are identical and have been termed the conserved oligomeric Golgi (COG) complex, which includes COG2. Multiprotein complexes are key determinants of Golgi apparatus structure and its capacity for intracellular transport and glycoprotein modification. Several complexes have been identified, including the Golgi transport complex (GTC), the LDLC complex, which is involved in glycosylation reactions, and the SEC34 complex, which is involved in vesicular transport. These 3 complexes are identical and have been termed the conserved oligomeric Golgi (COG) complex, which includes COG2 (Ungar et al., 2002 [PubMed 11980916]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: COG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité