Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC42EP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-936
PRSI26-936EA 660 EUR InStock
PRSI26-936
Anti-CDC42EP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CDC42EP4 is a member of the CDC42-binding protein family. Members of this family interact with Rho family GTPases and regulate the organization of the actin cytoskeleton. The protein has been shown to bind both CDC42 and TC10 GTPases in a GTP-dependent manner. When overexpressed in fibroblasts, the protein was able to induce pseudopodia formation, which suggested a role in inducing actin filament assembly and cell shape control.The product of this gene is a member of the CDC42-binding protein family. Members of this family interact with Rho family GTPases and regulate the organization of the actin cytoskeleton. This protein has been shown to bind both CDC42 and TC10 GTPases in a GTP-dependent manner. When overexpressed in fibroblasts, this protein was able to induce pseudopodia formation, which suggested a role in inducing actin filament assembly and cell shape control.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CDC42EP4
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité