Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ITGB3BP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-958
PRSI26-958EA 660 EUR InStock
PRSI26-958
Anti-ITGB3BP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ITGB3BP is a transcription coregulator that can have both coactivator and corepressor functions. Isoform 1, but not other isoforms, is involved in the coactivation of nuclear receptors for retinoid X (RXRs) and thyroid hormone (TRs) in a ligand-dependent fashion. ITGB3BP acts as a transcriptional corepressor via its interaction with the NFKB1 NF-kappa-B subunit, possibly by interfering with the transactivation domain of NFKB1. It induces apoptosis in breast cancer cells, but not in other cancer cells, via a caspase-2 mediated pathway that involves mitochondrial membrane permeabilization but does not require other caspases. ITGB3BP may also act as an inhibitor of cyclin A-associated kinase. ITGB3BP may be involved in incorporation of newly synthesized CENPA into centromeres via its interaction with the CENPA-NAC complex.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ITGB3BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité