Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COX18 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-068
PRSI27-068EA 660 EUR InStock
PRSI27-068
Anti-COX18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
COX18 is required for the insertion of integral membrane proteins into the mitochondrial inner membrane. COX18 is essential for the activity and assembly of cytochrome c oxidase. COX18 plays a central role in the translocation and export of the C-terminal part of the COX2 protein into the mitochondrial intermembrane space.COX18 encodes a cytochrome c oxidase (COX)-assembly protein. The S. cerevisiae Cox18 protein catalyzes the insertion of the Cox2 (MTCO2; MIM 516040) C-terminal tail into the mitochondrial inner membrane, an intermediate step in the assembly of complex IV of the mitochondrial respiratory chain (Sacconi et al., 2005 [PubMed 16212937]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: COX18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité