Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARL5A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-072
PRSI27-072EA 660 EUR InStock
PRSI27-072
Anti-ARL5A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARL5A lacks ADP-ribosylation enhancing activity.The protein encoded by this gene belongs to the ARF family of GTP-binding proteins. With its distinctive nuclear/nucleolar localization and interaction with HP1alpha, the protein is developmentally regulated and may play a role (s) in nuclear dynamics and/or signaling cascades during embryonic development. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. This gene has multiple pseudogenes.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ARL5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité