Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBFOX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-146
PRSI27-146EA 660 EUR InStock
PRSI27-146
Anti-RBFOX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ataxin-2 binding protein 1 (A2BP1) has an RNP motif that is highly conserved among RNA-binding proteins. This protein binds to the C-terminus of ataxin-2 and may contribute to the restricted pathology of spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2). Ataxin-2 is the gene product of the SCA2 gene which causes familial neurodegenerative diseases. Ataxin-2 binding protein 1 and ataxin-2 are both localized in the trans-Golgi network. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Additional transcript variants have been found but their full length nature has not been determined.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RBFOX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité