Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGAP25 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-164
PRSI27-164EA 660 EUR InStock
PRSI27-164
Anti-ARHGAP25 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARHGAPs, such as ARHGAP25, are negative regulators of Rho GTPases, which are implicated in actin remodeling, cell polarity, and cell migration.ARHGAPs, such as ARHGAP25, encode negative regulators of Rho GTPases (see ARHA; MIM 165390), which are implicated in actin remodeling, cell polarity, and cell migration (Katoh and Katoh, 2004 [PubMed 15254788]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ARHGAP25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité