Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NMBR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-177
PRSI27-177EA 660 EUR InStock
PRSI27-177
Anti-NMBR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Neuromedin B receptor binds neuromedin B, a potent mitogen and growth factor for normal and neoplastic lung and for gastrointestinal epithelial tissue.Neuromedin B receptor binds neuromedin B, a potent mitogen and growth factor for normal and neoplastic lung and for gastrointestinal epithelial tissue. Sequence Note: This RefSeq record was created from transcript and genomic sequence data because transcript sequence consistent with the reference genome assembly was not available for all regions of the RefSeq transcript. The extent of this transcript is supported by transcript alignments.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NMBR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité