Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN3KRP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-199
PRSI27-199EA 589 EUR InStock
PRSI27-199
Anti-FN3KRP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FN3KRP phosphorylates psicosamines and ribulosamines, but not fructosamines, on the third carbon of the sugar moiety. Protein-bound psicosamine 3-phosphates and ribulosamine 3-phosphates are unstable and decompose under physiological conditions. Thus phosphorylation leads to deglycation.FN3KRP and FN3K (MIM 608425) protect proteins from nonenzymatic glycation by phosphorylating the modified amino acid. This phosphorylation destabilizes the sugar-amine linkage and leads to spontaneous decomposition (Conner et al., 2004 [PubMed 15381090]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FN3KRP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité