Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GATA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-245
PRSI27-245EA 660 EUR InStock
PRSI27-245
Anti-GATA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GATA1 is a protein which belongs to the GATA family of transcription factors. The protein plays an important role in erythroid development by regulating the switch of fetal hemoglobin to adult hemoglobin. Mutations in this gene have been associated with X-linked dyserythropoietic anemia and thrombocytopenia.This gene encodes a protein which belongs to the GATA family of transcription factors. The protein plays an important role in erythroid development by regulating the switch of fetal hemoglobin to adult hemoglobin. Mutations in this gene have been associated with X-linked dyserythropoietic anemia and thrombocytopenia. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GATA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité