Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-255
PRSI27-255EA 660 EUR InStock
PRSI27-255
Anti-EN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Homeobox-containing genes are thought to have a role in controlling development. In Drosophila, the 'engrailed' (en) gene plays an important role during development in segmentation, where it is required for the formation of posterior compartments. Different mutations in the mouse homologs, En1 and En2, produced different developmental defects that frequently are lethal. The human engrailed homologs 1 and 2 encode homeodomain-containing proteins and have been implicated in the control of pattern formation during development of the central nervous system.Homeobox-containing genes are thought to have a role in controlling development. In Drosophila, the 'engrailed' (en) gene plays an important role during development in segmentation, where it is required for the formation of posterior compartments. Different mutations in the mouse homologs, En1 and En2, produced different developmental defects that frequently are lethal. The human engrailed homologs 1 and 2 encode homeodomain-containing proteins and have been implicated in the control of pattern formation during development of the central nervous system. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité