Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NHLH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-256
PRSI27-256EA 660 EUR InStock
PRSI27-256
Anti-NHLH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The helix-loop-helix (HLH) proteins are a family of putative transcription factors, some of which have been shown to play an important role in growth and development of a wide variety of tissues and species. Four members of this family have been clearly implicated in tumorigenesis via their involvement in chromosomal translocations in lymphoid tumors: MYC, LYL1, E2A, and SCLThe helix-loop-helix (HLH) proteins are a family of putative transcription factors, some of which have been shown to play an important role in growth and development of a wide variety of tissues and species. Four members of this family have been clearly implicated in tumorigenesis via their involvement in chromosomal translocations in lymphoid tumors: MYC (MIM 190080), LYL1 (MIM 151440), E2A (MIM 147141), and SCL (MIM 187040).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NHLH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité