Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ID2H Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-257
PRSI27-257EA 660 EUR InStock
PRSI27-257
Anti-ID2H Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ID2 belongs to the inhibitor of DNA binding (ID) family, members of which are transcriptional regulators that contain a helix-loop-helix (HLH) domain but not a basic domain. Members of the ID family inhibit the functions of basic helix-loop-helix transcription factors in a dominant-negative manner by suppressing their heterodimerization partners through the HLH domains. This protein may play a role in negatively regulating cell differentiation.The protein encoded by this gene belongs to the inhibitor of DNA binding (ID) family, members of which are transcriptional regulators that contain a helix-loop-helix (HLH) domain but not a basic domain. Members of the ID family inhibit the functions of basic helix-loop-helix transcription factors in a dominant-negative manner by suppressing their heterodimerization partners through the HLH domains. This protein may play a role in negatively regulating cell differentiation. A pseudogene has been identified for this gene. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ID2H
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité