Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-259
PRSI27-259EA 660 EUR InStock
PRSI27-259
Anti-HSF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HSF2 binds specifically to the heat-shock element and has homology to HSFs of other species. Heat shock transcription factors activate heat-shock response genes under conditions of heat or other stresses. Although the names HSF1 and HSF2 were chosen for historical reasons, these peptides should be referred to as heat-shock transcription factors.HSF2, as well as the related gene HSF1, encodes a protein that binds specifically to the heat-shock element and has homology to HSFs of other species. Heat shock transcription factors activate heat-shock response genes under conditions of heat or other stresses. Although the names HSF1 and HSF2 were chosen for historical reasons, these peptides should be referred to as heat-shock transcription factors. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HSF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité