Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YEATS4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-298
PRSI27-298EA 601 EUR InStock
PRSI27-298
Anti-YEATS4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
YEATS4 is found in the nucleoli. It has high sequence homology to human MLLT1, and yeast and human MLLT3 proteins. Both MLLT1 and MLLT3 proteins belong to a class of transcription factors, indicating that the encoded protein might also represent a transcription factor. This protein is thought to be required for RNA transcription. This gene has been shown to be amplified in tumors.The protein encoded by this gene is found in the nucleoli. It has high sequence homology to human MLLT1, and yeast and human MLLT3 proteins. Both MLLT1 and MLLT3 proteins belong to a class of transcription factors, indicating that the encoded protein might also represent a transcription factor. This protein is thought to be required for RNA transcription. This gene has been shown to be amplified in tumors.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: YEATS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité