Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TERF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-304
PRSI27-304EA 601 EUR InStock
PRSI27-304
Anti-TERF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TERF2 is a telomere specific protein, TERF2, which is a component of the telomere nucleoprotein complex. This protein is present at telomeres in metaphase of the cell cycle, is a second negative regulator of telomere length and plays a key role in the protective activity of telomeres. While having similar telomere binding activity and domain organization, TERF2 differs from TERF1 in that its N terminus is basic rather than acidic.This gene encodes a telomere specific protein, TERF2, which is a component of the telomere nucleoprotein complex. This protein is present at telomeres in metaphase of the cell cycle, is a second negative regulator of telomere length and plays a key role in the protective activity of telomeres. While having similar telomere binding activity and domain organization, TERF2 differs from TERF1 in that its N terminus is basic rather than acidic. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TERF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité