Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFYA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-329
PRSI27-329EA 660 EUR InStock
PRSI27-329
Anti-NFYA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NFYA is one subunit of a trimeric complex, forming a highly conserved transcription factor that binds to CCAAT motifs in the promoter regions in a variety of genes. Subunit A associates with a tight dimer composed of the B and C subunits, resulting in a trimer that binds to DNA with high specificity and affinity. The sequence specific interactions of the complex are made by the A subunit, suggesting a role as the regulatory subunit. In addition, there is evidence of post-transcriptional regulation in this gene product, either by protein degradation or control of translation. Further regulation is represented by alternative splicing in the glutamine-rich activation domain, with clear tissue-specific preferences for the two isoforms.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NFYA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité