Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YAF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-352
PRSI27-352EA 601 EUR InStock
PRSI27-352
Anti-YAF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
YAF2 interacts with YY1, a zinc finger protein involved in negative regulation of muscle-restricted genes. YAF2 contains a single N-terminal C2-X10-C2 zinc finger, and in contrast to YY1, is up-regulated during myogenic differentiation. It also facilitates proteolytic cleavage of YY1 by the calcium- activated protease, m-calpain, suggesting a mechanism by which this protein antagonizes the negative effect of YY1.The protein encoded by this gene interacts with YY1, a zinc finger protein involved in negative regulation of muscle-restricted genes. This gene product itself contains a single N-terminal C2-X10-C2 zinc finger, and in contrast to YY1, is up-regulated during myogenic differentiation. It also facilitates proteolytic cleavage of YY1 by the calcium- activated protease, m-calpain, suggesting a mechanism by which this protein antagonizes the negative effect of YY1. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, but the full-length nature of only two have been confirmed to date.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: YAF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité