Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-384
PRSI27-384EA 660 EUR InStock
PRSI27-384
Anti-ERF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the ETS family of transcription factors, such¡¡as ERF, regulate cell proliferation and differentiation. They share¡¡a highly conserved DNA-binding domain, the ETS domain, that¡¡recognizes the sequence GGAA/T.Members of the ETS family of transcription factors, such as ERF, regulate cell proliferation and differentiation. They share a highly conserved DNA-binding domain, the ETS domain, that recognizes the sequence GGAA/T (de Castro et al., 1997 [PubMed 9192842]). For further information on ETS transcription factors, see ETS1 (MIM 164720).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ERF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité