Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-391
PRSI27-391EA 660 EUR InStock
PRSI27-391
Anti-FGD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FGD1 contains Dbl (DH) and pleckstrin (PH) homology domains. It can bind specifically to the Rho family GTPase Cdc42Hs and stimulate the GDP-GTP exchange of the isoprenylated form of Cdc42Hs. It also stimulates the mitogen activated protein kinase cascade leading to c-Jun kinase SAPK/JNK1 activation. FGD1 has an essential role in embryonic development, and FGD1 gene mutations result in the human developmental disorder, Aarskog-Scott syndrome.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FGD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité