Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GLI2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-430
PRSI27-430EA 601 EUR InStock
PRSI27-430
Anti-GLI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GLI2 encodes a protein which belongs to the C2H2-type zinc finger protein subclass of the Gli family. Members of this subclass are characterized as transcription factors which bind DNA through zinc finger motifs. These motifs contain conserved H-C links. Gli family zinc finger proteins are mediators of Sonic hedgehog (Shh) signaling and they are implicated as potent oncogenes in the embryonal carcinoma cell. The protein encoded by this gene localizes to the cytoplasm and activates patched Drosophila homolog (PTCH) gene expression. It is also thought to play a role during embryogenesis. The encoded protein is associated with several phenotypes- Greig cephalopolysyndactyly syndrome, Pallister-Hall syndrome, preaxial polydactyly type IV, postaxial polydactyly types A1 and B.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GLI2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité