Anti-VSX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
27-460
PRSI27-460EA 660 EUR InStock
PRSI27-460
Anti-VSX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Human CHX10 is expressed in progenitor cells of the developing neuroretina and in the inner nuclear layer of the mature retina. The strong conservation in vertebrates of the CHX10 sequence, pattern of expression and loss-of-function phenotypes demonstrates the evolutionary importance of the genetic network through which this gene regulates eye development.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below.More Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µg 50 µG PRSI27-460
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité