Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LMX1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-470
PRSI27-470EA 660 EUR InStock
PRSI27-470
Anti-LMX1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Insulin is produced exclusively by the beta cells in the islets of Langerhans in the pancreas. The level and beta-cell specificity of insulin gene expression are regulated by a set of nuclear genes that bind to specific sequences within the promoter of the insulin gene (INS; MIM 176730) and interact with RNA polymerase to activate or repress transcription. LMX1 is a homeodomain protein that binds an A/T-rich sequence in the insulin promoter and stimulates transcription of insulin. Insulin is produced exclusively by the beta cells in the islets of Langerhans in the pancreas. The level and beta-cell specificity of insulin gene expression are regulated by a set of nuclear genes that bind to specific sequences within the promoter of the insulin gene (INS; MIM 176730) and interact with RNA polymerase to activate or repress transcription. LMX1 is a homeodomain protein that binds an A/T-rich sequence in the insulin promoter and stimulates transcription of insulin (German et al., 1994 [PubMed 7698771]).[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-199 AL160058.8 14249-14447 c 200-2447 AK127724.1 362-2609 2448-3382 AL390730.12 9415-10349 c

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type: Primary
Antigen: LMX1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité