L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-NT5C3A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
27-512
PRSI27-512EA 660 EUR InStock
PRSI27-512
Anti-NT5C3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Pyrimidine 5-prime-nucleotidase (P5N), also called uridine 5-prime monophosphate hydrolase (UMPH), catalyzes the dephosphorylation of the pyrimidine 5-prime monophosphates UMP and CMP to the corresponding nucleosides. There are 2 isozymes of pyrimidine 5-prime nucleotidase in red blood cells, referred to as type I (UMPH1) and type II (UMPH2). The 2 enzymes are not separable by electrophoresis in humans but have distinct kinetic properties, and the proteins show no homology. Pyrimidine 5-prime-nucleotidase (P5N; EC 3.1.3.5), also called uridine 5-prime monophosphate hydrolase (UMPH),More Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µg 50 µG PRSI27-512
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité