Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELF3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-528
PRSI27-528EA 601 EUR InStock
PRSI27-528
Anti-ELF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELF3 is a novel, highly tissue-restricted member of the ets transcription factor/oncogene family. ELF3 contains two putative DNA binding domains: an ETS domain, which is unique in that the 5' half shows relatively weak homology to known ets factors, and an A/T hook domain, found in HMG proteins and various other nuclear factors. In contrast to any known ets factors, ELF3 is expressed exclusively in epithelial cells. ELF3 is expected to be a critical regulator of epithelial cell differentiation. ETS factor ELF3 is a transcriptional regulator of angiopoietin-1 gene regulation in the setting of inflammation. ELF3 overexpressed early during human breast tumorigenesis. ELF3 expression confers a transformed and in vitro metastatic phenotype to otherwise normal MCF-12A cells. ELF3 mediates the expression of TGF-beta RII, and the transcriptional inhibition of ets-related transcription factor could be a one of the mechanisms of colonic carcinogenesis. ELF3 is positively and negatively modulated by other interacting proteins including Ku70, Ku86, p300, and CBP.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ELF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité