Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-540
PRSI27-540EA 601 EUR InStock
PRSI27-540
Anti-KIN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Kin is a nuclear protein that forms intranuclear foci during proliferation and is redistributed in the nucleoplasm during the cell cycle. Short-wave ultraviolet light provokes the relocalization of the protein, suggesting its participation in the cellular response to DNA damage. Originally selected based on protein-binding with RecA antibodies, the mouse protein presents a limited similarity with a functional domain of the bacterial RecA protein, a characteristic shared by the human ortholog.The protein encoded by this gene is a nuclear protein that forms intranuclear foci during proliferation and is redistributed in the nucleoplasm during the cell cycle. Short-wave ultraviolet light provokes the relocalization of the protein, suggesting its participation in the cellular response to DNA damage. Originally selected based on protein-binding with RecA antibodies, the mouse protein presents a limited similarity with a functional domain of the bacterial RecA protein, a characteristic shared by this human ortholog.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité