L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-MMP19 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
27-548
PRSI27-548EA 660 EUR InStock
PRSI27-548
Anti-MMP19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling. They are also involved in disease processes, such as arthritis and metastasis. Most MMP's are secreted as inactive proproteins which are activated when cleaved by extracellular proteinases. The function of MMP-19 has not been determined. This gene corresponding to this protein was previously referred to as MMP18 but has been renamed matrix metalloproteinase 19 (MMP19). MultipleMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité